Merck
901738
Sigma-Aldrich
Lithium-7Li iodide
≥99 atom % 7Li, ≥99% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
7LiI
Masa cząsteczkowa:
133.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
≥99 atom % 7Li
Próba
≥99% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
depleted
ciąg SMILES
[7Li]I
InChI
1S/Li/i1+0
Klucz InChI
WHXSMMKQMYFTQS-IGMARMGPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)