Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 920,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 37 640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
7Li2S
Masa cząsteczkowa:
46.10
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
≥99 atom % 7Li
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
depleted
Form:
solid
12 920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
≥99 atom % 7Li
Quality Segment
assay
≥99% (CP)
form
solid
mass shift
depleted
SMILES string
[7Li][7Li].S
InChI
1S/2Li.H2S/h;;1H2/i2*1+0;
InChI key
BQMZCPKSFSMEGX-ONPSQTMSSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99 atom % 7Li, ≥99% (CP) | description ≥99 atom % 7Li, 99% (CP) | description 99 atom % 7Li, 99% (CP) | description 95 atom % 7Li, 98% (CP) |
| mass shift depleted | mass shift depleted | mass shift depleted | mass shift depleted |
| isotopic purity ≥99 atom % 7Li | isotopic purity ≥99 atom % 7Li | isotopic purity 99 atom % 7Li | isotopic purity 95 atom % 7Li |
| assay ≥99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 98% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form - | form solid | form crystals |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?