Przejdź do
610046
Boron-11B
95 atom % 11B
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
11B
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
11.01
UNSPSC Code:
12141907
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
38120101
Isotopic purity:
95 atom % 11B
Mass shift:
depleted
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
95 atom % 11B
form
solid
mass shift
depleted
SMILES string
[11B]
InChI
1S/B/i1+0
InChI key
ZOXJGFHDIHLPTG-IGMARMGPSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
601551426148601500
description
95 atom % 11B
description
≥99% 10B
description
≥99 atom % 11B
description
99 atom % 7Li
isotopic purity
95 atom % 11B
isotopic purity
≥99% 10B
isotopic purity
≥99 atom % 11B
isotopic purity
99 atom % 7Li
mass shift
depleted
mass shift
-
mass shift
depleted
mass shift
depleted
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)