Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
7LiCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
42.47
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 7Li
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
depleted
Form:
solid
2820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
99 atom % 7Li
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
mp
605 °C (lit.)
mass shift
depleted
SMILES string
[7Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1/i;1+0
InChI key
KWGKDLIKAYFUFQ-QMVMUTFZSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 7Li, 99% (CP) | description ≥99 atom % 7Li, ≥99% (CP) | description 95 atom % 6Li, 99% (CP) | description 95 atom % 7Li, 98% (CP) |
| mass shift depleted | mass shift depleted | mass shift M-1 | mass shift depleted |
| assay 99% (CP) | assay ≥99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 98% (CP) |
| isotopic purity 99 atom % 7Li | isotopic purity ≥99 atom % 7Li | isotopic purity 95 atom % 6Li | isotopic purity 95 atom % 7Li |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form crystals |
| mp 605 °C (lit.) | mp - | mp 842 °C | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?