Przejdź do zawartości
911372
Lithium-7Li bromide
≥99 atom % 7Li, 99% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
7LiBr
Masa cząsteczkowa:
86.92
UNSPSC Code:
41116105
Isotopic purity:
≥99 atom % 7Li
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
depleted
Form:
solid
isotopic purity
≥99 atom % 7Li
assay
99% (CP)
form
solid
mass shift
depleted
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)