901267
Hexamethylborazine
≥95%
Synonim(y):
1,2,3,4,5,6-Hexamethyl-1,3,5,2,4,6-triazatriborinane
Wybierz wielkość
688,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
688,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
core: boron
reagent type: catalyst
mp
99 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
B1(N(B(N(B(N1C)C)C)C)C)C
InChI
1S/C6H18B3N3/c1-7-10(4)8(2)12(6)9(3)11(7)5/h1-6H3
Klucz InChI
LCHQMXUQYONIOI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)