Merck
901154
Sigma-Aldrich
2-(2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy)ethanamine
Synonim(y):
3,6,9-trioksaundecyloamina, N-[2-(2-(2-etoksy)etoksy)etylo]amina
Wybierz wielkość
5 G
1230,00 zł
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1230,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H19NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
gęstość
0.974
ciąg SMILES
NCCOCCOCCOCC
InChI
1S/C8H19NO3/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9/h2-9H2,1H3
Klucz InChI
WWJVRDMJNJTOBL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-(2-(2-etoksyetoksy)etoksy)etanamina może być stosowana jako reagent do syntezy:
  • 2-(2-(2-(2-etoksyetoksy)etoksy)etylo)-4-nitroizoindolino-1,3-dionu, kluczowego półproduktu używanego do przygotowania opartej na wewnątrzcząsteczkowym przeniesieniu protonu w stanie wzbudzonym (ESIPT) sondy fluorescencyjnej do wykrywania palladu.[1]
  • Pochodne acetamidyny w reakcji kondensacji z acetalem dimetylowym N,N-dimetyloacetamidu.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A water soluble ESIPT-based fluorescent chemodosimeter for the ratiometric detection of palladium ions in aqueous solution and its application in live-cell imaging
Huang J, et al.
New. J. Chem., 42(19), 15587-15592 (2018)
Jitendra R Harjani et al.
The Journal of organic chemistry, 76(6), 1683-1691 (2011-02-15)
The condensation of primary amine with N,N-dimethylacetamide dimethyl acetal yields a mixture of acetamidine and imidate ester. The product distribution in this reaction depends on the temperature, solvent, and structure of the primary amine. It is possible to suppress the