Merck
900957
Sigma-Aldrich
Azide agarose
Synonim(y):
Azide functionalized agarose
Wybierz wielkość
2 ML
760,00 zł
760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 ML
760,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.22
760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
współczynnik refrakcji
n/D 1.343
gęstość
0.978 g/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Azide agarose is a 6% crosslinked agarose resin that is activated with azide functional groups for covalent capture of alkyne-tagged biomolecules via copper(I)-catalyzed alkyne-azide or copper(I)-free strain-promoted alkyne-azide click chemistry approach. This product can be used for either a batch protocol or a low-pressure column method.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
?Clickable? agarose for affinity chromatography.
Punna S, et al.
Bioconjugate Chemistry, 16(6), 1536-1541 (2005)
Sreenivas Punna et al.
Bioconjugate chemistry, 16(6), 1536-1541 (2005-11-17)
Successful purification of biological molecules by affinity chromatography requires the attachment of desired ligands to biocompatible chromatographic supports. The Cu(I)-catalyzed cycloaddition of azides and alkynes-the premier example of "click chemistry"-is an efficient way to make covalent connections among diverse molecules
Produkty
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.