Merck
900763
Sigma-Aldrich
2,2,4,4-Tetramethyl-3,8,11,14,17-pentaoxa-2,4-disilaoctadecane
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H36O5Si2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Próba
99%
Formularz
liquid
gęstość
0.929 g/cm3
Zastosowanie
battery manufacturing
Zastosowanie
Elektrolity krzemoorganiczne charakteryzują się niską palnością oraz wysoką stabilnością elektrochemiczną i termiczną w porównaniu do powszechnie stosowanych elektrolitów węglanowych, co czyni je odpowiednimi do zastosowań w bateriach litowo-jonowych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thermal and electrochemical stability of organosilicon electrolytes for lithium-ion batteries.
Chen X, et al.
Journal of Power Sources, 241, 311-319 (2013)
Increased Stability Toward Oxygen Reduction Products for Lithium-Air Batteries with Oligoether-Functionalized Silane Electrolytes.
Zhang Z, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 115, 25535-25542 (2011)
Produkty
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.