Merck
306118
Sigma-Aldrich
3-Pentenenitrile, predominately trans
95%
Wybierz wielkość
250 ML
234,00 zł
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
234,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
81.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
24.9 mmHg ( 50 °C)
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
bp
144-147 °C (lit.)
gęstość
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(C)=C(\[H])CC#N
InChI
1S/C5H7N/c1-2-3-4-5-6/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
Klucz InChI
UVKXJAUUKPDDNW-NSCUHMNNSA-N
Opis ogólny
The infrared spectra of solid, gaseous and liquid and solid trans 3-pentenenitrile were studied[1].
Zastosowanie
trans-3-Pentenenitrile was used to study the sensory and motor conduction velocities (SCV and MCV) and amplitudes of the motor and sensory action potentials (AMAP and ASAP) of the tail nerve in male Sprague-Dawley rats[2].
Informacje prawne
DuPont product
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Conformational stability from variable temperature FT-IR spectra of xenon solutions and ab initio calculations of trans-3-pentenenitrile and 3-methyl-3-butene nitrile.
Journal of Molecular Structure, 563, 551-554 (2001)
F Gagnaire et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 18(1), 25-31 (1998-04-04)
Motor and sensory conduction velocities (MCV and SCV) and amplitudes of the sensory and motor action potentials (ASAP and AMAP) of the tail nerve were studied in male Sprague-Dawley rats during chronic oral treatment with five unsaturated aliphatic nitriles. Rats