Merck
282316
Sigma-Aldrich
Perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane
technical grade, 80%
Synonim(y):
Decafluoro-1,3-bis(trifluoromethyl)cyclohexane, Hexadecafluoro-1,3-dimethylcyclohexane, Hexadecafluoro-1,3-dimethylcyclohexane (cis+trans)
Wybierz wielkość
50 G
383,00 zł
383,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
383,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6F10(CF3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.06
Beilstein:
2064147
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
383,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
gęstość pary
14 (vs air)
Próba
80%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
gęstość
1.828 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C1(F)F
InChI
1S/C8F16/c9-1(7(19,20)21)3(11,12)2(10,8(22,23)24)5(15,16)6(17,18)4(1,13)14
Klucz InChI
LOQGSOTUHASIHI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Quenching of the second excited singlet state of xanthione in inert, nonpolar perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane has been studied using picosecond time-resolved fluorescence decay methods[1].
Zastosowanie
Perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane has been used in:
  • the preparation of amorphous fluorocarbon films by plasma polymerization[2]
  • hydroformylation of linear terminal alkenes using rhodium based catalysts under fluorous biphasic conditions in the presence and absence of toluene[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hydroformylation in perfluorinated solvents; improved selectivity, catalyst retention and product separation.
<BIG>Foster DF, et al. </BIG>
Tetrahedron, 58(20), 3901-3910 (2002)
Transient effects in the fluorescence quenching of xanthione in perfluoro-1, 3-dimethylcyclohexane.
Maciejewski A, et al.
International Journal of Radiation Applications and Instrumentation, Part B: Nuclear Medicine and Biology, 39(1), 155-158 (1992)
Electrical and optical properties of amorphous fluorocarbon films prepared by plasma polymerization of perfluoro-1, 3-dimethylcyclohexane.
Weber A, et al.
Journal of Vacuum Science & Technology. A, Vacuum, Surfaces, And Films, 16(4), 2120-2124 (1998)
Meagan M Gadzuk-Shea et al.
The journal of physical chemistry. B, 122(43), 9947-9955 (2018-10-24)
Understanding the structures of proteins in the gas phase is essential for using gas-phase measurements to infer the properties of proteins in solution. Using serum albumin as a model, this study aims to expand our understanding of this relationship for
Antonelle Pardo et al.
Journal of chromatography. A, 1364, 128-139 (2014-09-10)
Molecularly imprinted polymers (MIPs) based on quercetin and synthesized by either bulk, precipitation or suspension polymerization were characterized in terms of size and shape by scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). After a study of rebinding protocols