Merck
347493
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)methacrylate
98%
Wybierz wielkość
25 G
764,00 zł
100 G
2540,00 zł
764,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
764,00 zł
100 G
2540,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)CO2Si(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.27
Beilstein:
1924212
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
764,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
<5 mmHg ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
zawiera
500 ppm BHT as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.415 (lit.)
bp
51-51.5 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H14O2Si/c1-6(2)7(8)9-10(3,4)5/h1H2,2-5H3
Klucz InChI
PGQNYIRJCLTTOJ-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Protected methacrylate monomer which can be deprotected following polymerization.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
D S Spencer et al.
International journal of pharmaceutics, 588, 119691-119691 (2020-07-30)
Cationic polymers have garnered significant interest for their utility in intracellular drug delivery and gene therapy. However, due to their associated toxicities, novel synthesis approaches must be explored to develop materials that are biocompatible. The novel library of nanoparticles synthesized