Merck
446130
Sigma-Aldrich
3-[Tris(trimethylsiloxy)silyl]propyl methacrylate
contains MEHQ + HQ as stabilizer, 98%
Synonim(y):
Tris, (3-Methacryloyloxypropyl)tris(trimethylsiloxy)silane
Wybierz wielkość
25 ML
600,00 zł
600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
600,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)CO2(CH2)3Si[OSi(CH3)3]3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.81
Beilstein:
1888727
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
zawiera
MEHQ + HQ as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
bp
112-115 °C/0.2 mmHg (lit.)
gęstość
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCCC[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C16H38O5Si4/c1-15(2)16(17)18-13-12-14-25(19-22(3,4)5,20-23(6,7)8)21-24(9,10)11/h1,12-14H2,2-11H3
Klucz InChI
BESKSSIEODQWBP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Metakrylan 3-[tris(trimetylosiloksy)sililo]propylu (TMSPM) to metakrylan modyfikowany silanem, charakteryzujący się unikalnymi siloksanowymi grupami funkcyjnymi, które nadają mu hydrofobowość i stabilność termiczną. Związek ten służy jako wszechstronny monomer w syntezie polimerów, umożliwiając tworzenie polimerów zawierających siloksan o ulepszonych właściwościach mechanicznych. Jego doskonałe właściwości adhezyjne sprawiają, że nadaje się do stosowania w powłokach, klejach i uszczelniaczach.
Zastosowanie
Można stosować metakrylan 3-[tris(trimetylosiloksy)sililo]propylu:
  • Jako monomer zawierający silikon do syntezy hydrożeli do okulistycznych wyrobów medycznych, takich jak soczewki kontaktowe o ulepszonych właściwościach mechanicznych. Dodatek TMSPM zwiększa przepuszczalność tlenu soczewki kontaktowej bez wpływu na przepuszczalność światła.
  • Jako prekursor do wytwarzania czujników rozpuszczonego tlenu poprzez osadzanie wysoce stabilnej i wysoce hydrofobowej matrycy fluorowanej za pomocą polimeryzacji wolnorodnikowej.
  • Do wytwarzania bio-polimerów do powłok tekstylnych odpornych na plamy i oleje. Dodatek TMSPM znacząco poprawia właściwości olejoodporne powłoki.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
393.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
201 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Furqan A Maulvi et al.
Acta biomaterialia, 86, 350-362 (2019-01-10)
Contact lenses are ideally suited for extended drug delivery to the ocular tissues, but incorporation of any particulate system affects the critical properties of the contact lens. Timolol loading by the conventional soaking method does not significantly alter the critical
Furqan A Maulvi et al.
International journal of pharmaceutics, 566, 513-519 (2019-06-09)
The optical and swelling properties of gatifloxacin-loaded contact lens decrease owing to the precipitation of gatifloxacin (on hydration) in the matrix structure of the contact lens. This paper focuses on the use of Pluronic F68 both inside and outside (in
Hsiu-Wen Chien et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 30(12), 1050-1067 (2019-05-21)
The present work proposes to investigate two series of silicone hydrogel materials for their characterization, water content, surface wettability, transmittance, mechanical property, oxygen permeability (Dk), and bacterial attachment as potential contact lens materials and discuss the relationships between water affinity
Ankita R Desai et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 112, 110885-110885 (2020-05-16)
A fixed combination of bimatoprost/timolol eye drop solution is used to manage the elevated intra-ocular pressure in glaucoma patients, including individuals whose condition is poorly controlled by monotherapy. Eye drop solutions are generally given in high dose, due to poor
Nguyen-Phuong-Dung Tran et al.
Polymers, 11(6) (2019-06-05)
In this study, silicone-based hydrogel contact lenses were prepared by the polymerization of 3-(methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane (TRIS), N,N-dimethylacrylamide (DMA), 1-vinyl-2-pyrrolidinone (NVP), and 2-hydroxyethylmethacrylate (HEMA). The properties of silicone hydrogel lenses were analyzed based on the methods such as equilibrium water content, oxygen
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?