Przejdź do
667706
2-(Bromomethyl)benzyl alcohol
95%
Synonim(y):
2-(Bromomethyl)benzenemethanol, 2-Hydroxymethylbenzylbromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
941,00 zł
705,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9BrO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
705,75 zł
Cena katalogowa941,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
solid
impurities
1-3% (2-((2-Bromomethyl)benzyloxy)methyl)phenyl)methanol, 1-3% 1,2-Bis(bromomethyl)benzene
mp
66-68 °C
functional group
bromo, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCc1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H9BrO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,10H,5-6H2
InChI key
JDBQNNKIOFSPOA-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
95254682179716235
description
95%
description
technical, ≥95% (GC)
description
97%
description
95%
assay
95%
assay
≥95% (GC)
assay
97%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
66-68 °C
mp
-
mp
38-42 °C
mp
82-86 °C
form
solid
form
liquid
form
solid
form
solid
functional group
hydroxyl, bromo
functional group
bromo, ether
functional group
bromo
functional group
bromo
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)