900591
Rare earth doped phosphor nanoparticles
fluorescence λem 580 nm (main peak), 50 mg/mL in H2O
Synonim(y):
CANdot® series X yellow, Fluorescent nanoparticles, Luminescent nanoparticles, Y(V,P)O4:Bi,Dy
About This Item
Polecane produkty
Postać
dispersion
nanoparticles
skład
Y(V,P)O4:Bi,Dy
stężenie
50 mg/mL in H2O
wielkość cząstki
6 nm
fluorescencja
λem 580 nm (main peak)
λem 580 nm±15 nm
grupa funkcyjna
ethylene glycol
temp. przechowywania
2-8°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3