Kluczowe dokumenty
926655
Sigma-Aldrich
Upconversion Nanoparticles
Silica coated NaYF4-Yb,Tm@NaYF4, 980 excitation, blue light
Synonim(y):
UCNP
Wybierz wielkość
500 μL
1690,00 zł
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 μL
1690,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
stężenie
2 mg/mL in water
grupa aktywna macierzy
OH surface treatment
wielkość cząstki
50 nm±15 nm
fluorescencja
λex 980 nm (blue)
λem 360 nm
λem 450 nm
λem 470 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Nanocząstki upkonwersyjne (UCNP) są wynikiem unikalnego procesu optycznego, w którym wzbudzenie światłem bliskiej podczerwieni (NIR) jest przekształcane w emisję widzialną i/lub UV. Upconversion (UC) wykorzystuje sekwencyjną absorpcję wielu fotonów, wykorzystując zarówno czas życia, jak i rzeczywiste poziomy energetyczne jonów w sieci gospodarza, aby wytworzyć luminescencję anty-Stokesa o wyższej energii.
Ta optyczna cecha UCNPs, skutkuje głęboką penetracją tkanek i minimalnym tłem autofluorescencji, dla szerokiego zakresu zastosowań UCNP w diagnostyce i systemach obrazowania biomedycznego.
Zastosowania obejmują:
Mikroskopia fluorescencyjna
Bioobrazowanie głębokich tkanek
Nanomedycyna
Optogenetyka
Znakowanie zabezpieczające
Wyświetlanie wolumetryczne
Informacje prawne
Produkt RuixiBiotechCo. Ltd
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yujia Liu et al.
Nature, 543(7644), 229-233 (2017-02-23)
Lanthanide-doped glasses and crystals are attractive for laser applications because the metastable energy levels of the trivalent lanthanide ions facilitate the establishment of population inversion and amplified stimulated emission at relatively low pump power. At the nanometre scale, lanthanide-doped upconversion
Daniel J Gargas et al.
Nature nanotechnology, 9(4), 300-305 (2014-03-19)
Imaging at the single-molecule level reveals heterogeneities that are lost in ensemble imaging experiments, but an ongoing challenge is the development of luminescent probes with the photostability, brightness and continuous emission necessary for single-molecule microscopy. Lanthanide-doped upconverting nanoparticles overcome problems
Shihui Wen et al.
Nature communications, 9(1), 2415-2415 (2018-06-22)
Lanthanide-doped upconversion nanoparticles (UCNPs) are capable of converting near-infra-red excitation into visible and ultraviolet emission. Their unique optical properties have advanced a broad range of applications, such as fluorescent microscopy, deep-tissue bioimaging, nanomedicine, optogenetics, security labelling and volumetric display. However
Christoph Drees et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(38), 11668-11672 (2016-08-12)
Upconversion nanoparticles (UCNPs) convert near-infrared into visible light at much lower excitation densities than those used in classic two-photon absorption microscopy. Here, we engineered <50 nm UCNPs for application as efficient lanthanide resonance energy transfer (LRET) donors inside living cells. By
Upconversion nanoparticles: design, nanochemistry, and applications in theranostics.
Guanying Chen et al.
Chemical reviews, 114(10), 5161-5214 (2014-03-13)