This product does not contain an expiration date. It contains a recommended retest date of two years after the quality release date. A recommended retest date is the period of time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
900544
Rare earth doped upconversion nanoparticles
fluorescence λem 474 nm (main peak), 10 mg/mL in toluene
Synonim(y):
CANdot® Series X up blue, Luminescent nanoparticles, NaYF4:Yb, Tm/NaYF4, Upconversion nanocrystals
Wybierz wielkość
1440,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1440,00 zł
Polecane produkty
Formularz
dispersion
nanoparticles
Poziom jakości
skład
NaYF4:Yb
Tm/NaYF4
stężenie
10 mg/mL in toluene
wielkość cząstki
17 nm
λmaks.
980 nm
fluorescencja
λem 474 nm (main peak)
λem 474 nm±15 nm
grupa funkcyjna
oleic acid
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
37.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2.77 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the lifetime of these particles?