Kluczowe dokumenty
926515
Sigma-Aldrich
Upconversion Nanoparticles
Silica coated NaYF4-Yb,Er@NaYF4, fluorescence λex 980 nm, green light
Synonim(y):
UCNP
Wybierz wielkość
500 μL
1690,00 zł
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 μL
1690,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
stężenie
2 mg/mL
rozmiar
50 nm ± 15%
grupa aktywna macierzy
OH surface treatment
rozpuszczalność
water: dispersible
fluorescencja
λex 980 nm (green)
λem 540 nm
λem 650 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Nanocząstki upkonwersyjne (ucnps) są wynikiem unikalnego procesu optycznego, w którym wzbudzenie światłem bliskiej podczerwieni (NIR) jest przekształcane w emisję widzialną i/lub UV. Upconversion (UC) wykorzystuje sekwencyjną absorpcję wielu fotonów, wykorzystując zarówno czas życia, jak i rzeczywiste poziomy energetyczne jonów w sieci gospodarza, aby wytworzyć luminescencję anty-Stokesa o wyższej energii. Te optyczne cechy UCNP skutkują głęboką penetracją tkanek i minimalnym tłem autofluorescencji, co umożliwia szeroki zakres zastosowań UCNP w diagnostyce i systemach obrazowania biomedycznego.
Zastosowania obejmują:
  • Mikroskopia fluorescencyjna
  • Bioobrazowanie głębokich tkanek
  • Nanomedycyna
  • Optogenetyka
  • Znakowanie bezpieczeństwa
  • Wyświetlanie wolumetryczne
Informacje prawne
Produkt RuixiBiotechCo. Ltd
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shihui Wen et al.
Nature communications, 9(1), 2415-2415 (2018-06-22)
Lanthanide-doped upconversion nanoparticles (UCNPs) are capable of converting near-infra-red excitation into visible and ultraviolet emission. Their unique optical properties have advanced a broad range of applications, such as fluorescent microscopy, deep-tissue bioimaging, nanomedicine, optogenetics, security labelling and volumetric display. However
Daniel J Gargas et al.
Nature nanotechnology, 9(4), 300-305 (2014-03-19)
Imaging at the single-molecule level reveals heterogeneities that are lost in ensemble imaging experiments, but an ongoing challenge is the development of luminescent probes with the photostability, brightness and continuous emission necessary for single-molecule microscopy. Lanthanide-doped upconverting nanoparticles overcome problems
Yujia Liu et al.
Nature, 543(7644), 229-233 (2017-02-23)
Lanthanide-doped glasses and crystals are attractive for laser applications because the metastable energy levels of the trivalent lanthanide ions facilitate the establishment of population inversion and amplified stimulated emission at relatively low pump power. At the nanometre scale, lanthanide-doped upconversion
Christoph Drees et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(38), 11668-11672 (2016-08-12)
Upconversion nanoparticles (UCNPs) convert near-infrared into visible light at much lower excitation densities than those used in classic two-photon absorption microscopy. Here, we engineered <50 nm UCNPs for application as efficient lanthanide resonance energy transfer (LRET) donors inside living cells. By
Upconversion nanoparticles: design, nanochemistry, and applications in theranostics.
Guanying Chen et al.
Chemical reviews, 114(10), 5161-5214 (2014-03-13)