926647
Upconversion Nanoparticles
NaYF4,Yb,Er@NaYF4,Yb,Nd, Oil soluble core shell,808 excitation, green
Synonim(y):
UCNPs
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
stężenie
5 mg/mL in cyclohexane
grupa aktywna macierzy
Oleic acid surface treatment
wielkość cząstki
30 nm±5 nm
fluorescencja
λex 808 nm (green)
λem 540 nm
λem 560 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
This optical features of UCNPs, results in deep tissue penetration and minimal autofluorescence background, for a broad range of applications of UCNP in diagnostics and biomedical imaging systems.
Applications include:
- Fluorescent microscopy
- Deep-tissue bioimaging
- Nanomedicine
- Optogenetics
- Security labelling
- Volumetric display
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup