Kluczowe dokumenty
756490
Yttrium oxide, europium doped
99% trace metals basis
Synonim(y):
Czerwony luminofor, Itria domieszkowana europem, Tlenek itru europu
Wybierz wielkość
743,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
743,00 zł
Próba
99% trace metals basis
Formularz
powder
skład
Y1.92Eu0.08O3
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
wielkość cząstki
4-8 μm
mp
>1600 °C (lit.)
fluorescencja
λex 611 nm; λem ±2 nm (UV excitation source)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Eu].O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/Eu.3O.2Y
Klucz InChI
CVLPANXSBBGVHI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Współrzędna koloru, y: 0.345 +/- 0.015
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.