Merck
900395
Sigma-Aldrich
Ethyl chloroformate-(carbonyl-13C)
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
Cl13COOCH2CH3
Masa cząsteczkowa:
109.52
Kod UNSPSC:
12352101
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥97% (CP)
Postać
liquid
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)