Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 551,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.10
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2076413
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Storage condition:
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Keep in a dry place.)
Keep in a dry place.)
551,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Keep in a dry place.)
color
white
mp
229-231 °C (lit.)
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
NC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c5-4(1-2-4)3(6)7/h1-2,5H2,(H,6,7)
InChI key
PAJPWUMXBYXFCZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... NARG2(79664)
mouse ... NARG2(93697)
rat ... LOC686240(686240), NARG2(691379)
General description
Research area: Cell Signaling
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid (ACC) is a non-proteinogenic amino acid[1] and is a member of 1-aminocycloalkanecarboxylic acids.
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid (ACC) is a non-proteinogenic amino acid[1] and is a member of 1-aminocycloalkanecarboxylic acids.
Application
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid (ACC) has been used as a substrate for determining ACC deaminase activity to study the plant growth-promoting characteristics of endophytic isolates obtained from Pteris vittata roots[2], cucurbit seeds.[3] It has also been used as an ethylene precursor to study the effect of high ethylene concentration on lateral root density (LRD) in sorghum brown midrib (bmr) mutants.[4]
Biochem/physiol Actions
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid (ACC) is a partial agonist acting at the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor glycine modulatory site.[5] ACC serves as a bio-synthetic precursor for the plant hormone ethylene.[1] Therefore, it also plays a vital role in plant development.[2] ACC exhibits anticonvulsant, anxiolytic, anti-addictive, neuroprotective and antidepressant-like effects in rats and mice. ACC does not affect memory or learning processes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?