Przejdź do
K401
2-Ketobutyric acid
97%
Synonim(y):
2-Oxobutanoic acid, 2-Oxobutyric acid, α-Ketobutyric acid, Propionylformic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
297,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
524,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2COCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-986-9
Beilstein/REAXYS Number:
1700514
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
297,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
bp
84 °C/20 mmHg (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
functional group
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Ketobutyric acid, also known as alpha-ketobutyrateor 2-oxobutyrate, belongs to the category of short-chain keto acids andderivatives with alkyl chains containing less than 6 carbon atoms.
Application
2-Ketobutyric acid can be used as a reactant to synthesize:
  • (S)-2-Aminobutyric acid via enzyme-catalyzed amination reaction.
  • L-Isoleucine by living cell reaction in the presence of ethanol.
  • 3-Ethyl-2-quinoxalinol from 1,2-diaminobenzene in the presence of sulfuric acid.
  • 3-Ethylbenzo[g]quinoxalin-2(1H)-one using 2,3-diaminonaphthalene in the presence of biocatalyst.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
197777102687571342
description
97%
description
97%
description
97%
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97% (CP)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
solid
form
solid
mp
30-34 °C (lit.)
mp
120-122 °C (lit.)
mp
112-114 °C (lit.)
mp
210 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
84 °C/20 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?