Kluczowe dokumenty
900190
Sigma-Aldrich
Silver nanoparticle inkjet ink
Synonim(y):
Ag ink, Conductive ink, Silver ink, Xerox® silver nanoparticle inkjet ink, xcm-nsIJ-RS1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
opis
Conductivity: ≥1×105 Scm-1
surface tension 28 - 30 mN/m at 25°C
Postać
dispersion
lepkość
4.0-6.0 cP (shear viscosity at 25°C, 1-400 s-1)
ślady kationów
Ag: 43-45 wt. % (by ash)
temp. przechowywania
2-8°C
Inne uwagi
Caution, do not freeze.
Informacje prawne
Xerox is a registered trademark of Xerox Corporation
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
205.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
96.6 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)