For a larger printer, an ester solvent, such as Carbitol Acetate, is recommended. This is primarily due to the compatibility with most industrial print-heads. However, this assumes that the ink has not be cured. If the ink is cured, ultrasonic cleaning and back flushing may remove the cured ink. Any light source is to be avoided at all times to prevent curing of the ink in and around the print-head.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1130,00 zł
General description
The insulator can be jetted through various piezo DOD inkjet printheads, although full printhead compatibility will need to be verified in each case. The product can be cured using an un-doped medium pressure mercury source. If over printing the dielectric with a SunTronic jettable silver ink then a cure dose of 300 mJ/cm2 is recommended.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description sintering temperature: 150-250 °C | description - | description - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form paste |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| greener alternative category | greener alternative category - | greener alternative category - | greener alternative category , Enabling |
| greener alternative product characteristics Design for Energy Efficiency | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics Design for Energy Efficiency |
| surface tension 32-37 mN/m | surface tension 28-31 dyn/cm | surface tension - | surface tension - |
| description Insulation and Encapsulation, Cure dose required (un-doped mercury): 100-300 mJ/cm2, Jetting temperature: 50°C | description Solid content: 40%, Volume Resistivity: 5 – 30 uΩ.cm, Electrodes, Sintering temperature: 150-250 °C for 10 – 60 min | description Electrodes, Sheet resistivity: <0.010 Ω/sq/mil (150°C/10 min), Solid content: 82-85% (120 °C), Volume resistivity: <2.5x10-5 Ω.cm (150°C/30 min) | description Insulation and Encapsulation, Coverage: 305 cm2 per g (using a 230 mesh stainless steel screen with 13 micron emulsion), Solvent Resistance: THF − Attack, Solvent Resistance: DMAC − Attack, Solvent Resistance: MEK − Full attack, Solvent Resistance: DMF− Attack, Solvent Resistance: Acetone − Attack |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Liver,Upper respiratory tract, Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75980-60-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What chemicals (besides acetone, isopropyl) are necessary for cleaning this ink from the nozzles and pipes of the inkjet system?