Kluczowe dokumenty
901879
Sigma-Aldrich
SunTronic® conductive silver ink for screen printing
Synonim(y):
5808 AST6025, Atrament Ag, srebrny atrament, tusz przewodzący
Wybierz wielkość
25 G
1220,00 zł
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
1220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Sheet resistivity: <0.010 Ω/sq/mil (150°C/10 min)
Solid content: 82-85% (120 °C)
Volume resistivity: <2.5x10-5 Ω.cm (150°C/30 min)
Formularz
liquid
lepkość
45-55 Pa.s
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
SunTronic Conductive Silver Ink AST6025 to sitodrukowa farba przewodząca zaprojektowana specjalnie do drukowania cienkich linii i ścieżek przewodzących o drobnej podziałce.
Farba charakteryzuje się wysoką lepkością, niskim opadaniem, doskonałą przewodnością i stabilnością środowiskową oraz przyczepnością do różnych podłoży, w tym szkła, różnych metali, PET i przezroczystych folii przewodzących.
AST6025 nadaje się szczególnie do drukowania drobnych połączeń, drukowanych anten RF i szyn zbiorczych do paneli dotykowych.
Przestroga
DRUKOWANIE
AST6025 jest dostarczany jako gotowy do użycia atrament. Przed drukowaniem należy ją dobrze wymieszać. AST6025 nadaje się do stosowania na ręcznych, półautomatycznych lub w pełni automatycznych maszynach do sitodruku.
Zazwyczaj można stosować sita poliestrowe lub nierdzewne o liczbie oczek 325-430 nici/cal, w zależności od pożądanej grubości powłoki farby i rozdzielczości. W przypadku cienkich linii o nominalnej szerokości od 100 do 250 mikronów preferowane są sita nierdzewne o liczbie oczek od 325 do 400 nitek/cal. W przypadku linii o szerokości <100 mikronów zalecane są siatki ze stali nierdzewnej o liczbie oczek 430 i większej.
SUSZENIE
Typowa temperatura suszenia może wynosić od 120-200°C (248-392°F) w zależności od tolerancji temperaturowej podłoża. Czas suszenia może wynosić od 2 do 30 minut. Wyższa temperatura suszenia i/lub dłuższy czas suszenia spowodują lepsze parametry elektryczne, przyczepność i właściwości mechaniczne.
Optymalne warunki suszenia należy ustalić dla konkretnego sprzętu używanego przez klienta.
Informacje prawne
SunTronic is a registered trademark of Sun Chemical, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.