901091
Zinc oxide ink for inkjet printing
Synonim(y):
Helios′Ink H-SZ01034 semiconductive ink, Zinc oxide dispersion, Zinc oxide suspension, ZnO ink, ZnO nanoparticle ink
Wybierz wielkość
1490,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1490,00 zł
Polecane produkty
opis
Conductivity: 10-8-10-7 S/cm (before illumination) and 10-4-10-3 S/cm (under illumination with UV light)
Valence band: 7.9 ± 0.1 eV
Work function: 4.0 ± 0.1 eV
Poziom jakości
Formularz
liquid (dispersion)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
slightly yellow to clear
napięcie powierzchniowe
29 mN/m±5 mN/m
lepkość
10.5 mPa.s±3.0 mPa.s(20 °C)
pojemność
≥0.9 % loading (Nanoparticles loading)
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Easy deposition under atmospheric conditions (temperature and pressure).
- Good optical performances (visible light transmission >90%).
- Non CMR ink.
- Compatible with ITO layer and Ag NWs layer.
- Compatible with most flexible substrates.
- Low drying temperature making printing onto flexible substrates possible.
- Thin layers are obtained (20 nm) with low roughness (RMS = 3±1 nm).
Uwaga dotycząca przygotowania
- Can be homogenized for 5 minutes in an ultrasonic bath in order to get rid of any aggregates.
- Filtration on a 0.45 μm PTFE filter syringe to avoid any nozzles clogging.
- Drying conditions: Oven, IR oven, vacuum oven.
- Clean-up solution: Ethanol/Acetone.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Recent advancements in paper-based sensing platforms offer cost-effective clinical diagnostics with microfluidic channels and colorimetric or electrochemical detection zones.