89150
Thorium nitrate hydrate
99% (T), ~4 mol/mol water
About This Item
Polecane produkty
Próba
99% (T)
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: thorium
zakres etykietowania
3.93 kBq/g specific activity
zanieczyszczenia
~4 mol/mol water
ciąg SMILES
O.[Th+4].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/4NO3.H2O.Th/c4*2-1(3)4;;/h;;;;1H2;/q4*-1;;+4
Klucz InChI
PRFFJYANKYMDRN-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3