Merck
89090
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-β-Tyr-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, Boc-L-β-tyrosine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H19NO5/c1-14(2,3)20-13(19)15-11(8-12(17)18)9-4-6-10(16)7-5-9/h4-7,11,16H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m1/s1
Klucz InChI
VHBNWQLIRVDMMR-LLVKDONJSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)