Merck
282839
Sigma-Aldrich
Ethyl vinyl sulfone
97%
Wybierz wielkość
5 G
295,00 zł
295,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
295,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5S(O)2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.17
Beilstein:
1745130
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
295,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.463 (lit.)
bp
118-119 °C/22 mmHg (lit.)
gęstość
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
sulfone
ciąg SMILES
CCS(=O)(=O)C=C
InChI
1S/C4H8O2S/c1-3-7(5,6)4-2/h3H,1,4H2,2H3
Klucz InChI
BJEWLOAZFAGNPE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Etylowinylosulfon alkiluje grupy ε-aminowe łańcuchów bocznych lizyny i grupy imidazolowe reszt histydynowych w białkach[1]. Chemiczna modyfikacja albuminy surowicy bydlęcej za pomocą etylowinylosulfonu została zbadana za pomocą rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów[2].
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
M Friedman et al.
International journal of peptide and protein research, 7(6), 481-486 (1975-01-01)
Ethly vinyl sulfone (EVS) alkylates xi-amino groups of lysine side chains and imidazole groups of histidine residues in proteins. Amino acid analysis of hydrolyzates of EVS-treated polylysine shows that lysine forms two derivatives, presumably xi-N-(ethylsulfonylethyl)lysine and xi, xi, N,N-bis(ethylsulfonylethyl)lysine that
M S Masri et al.
Journal of protein chemistry, 7(1), 49-54 (1988-02-01)
Disulfide bonds of bovine serum albumin and wool were reduced by n-tributylphosphine to sulfhydryl groups that were then modified by methyl or ethyl vinyl sulfone in a nucleophilic addition reaction to S-(beta-ethylsulfonylmethyl)-L-cysteine and S(beta-ethylsulfonylethyl)-L-cysteine, respectively. The reductive alkylation was carried
X-ray photoelectron spectroscopy of BSA and ethyl vinyl sulfone modified BSA.
M M Millard et al.
Biochemical and biophysical research communications, 70(2), 445-451 (1976-05-17)