Przejdź do
307734
Lead(II) sulfate
98%
Synonim(y):
Anglesite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
221,00 zł
187,85 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
526,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
PbSO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.26
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-198-9
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder and chunks
187,85 zł
Cena katalogowa221,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder and chunks
reaction suitability
core: lead, reagent type: inorganic catalyst
density
6.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[PbH2++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.Pb/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
254258372595402982
description
98%
description
99.99% trace metals basis
description
99.9% trace metals basis
description
ACS reagent, ≥99.0%
form
powder and chunks
form
powder and chunks
form
powder
form
powder, crystals or chunks
assay
98%
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
6.2 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.2 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: lead
reaction suitability
core: lead, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: lead
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: lead
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lead(II) sulfate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7446-14-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)