Przejdź do
760757
Azide-fluor 545
Synonim(y):
5-Carboxytetramethylrhodamine-azide, TAMRA PEG azide., TAMRA-azide, Tetramethylrhodamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
410,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H39N6O7
Masa cząsteczkowa:
631.70
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12171501
Form:
solid
410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: click chemistry
storage temp.
−20°C
Application
Can be used to detect or label alkyne- or cyclooctyne-containing molecules or biomolecules by fluorescence spectroscopy following an azide-alkyne click chemistry reaction.
Spectral Properties: Abs/Em = 546/565 nm
Azide-fluor 545 can be used to label alkyne/cyclooctyne containing molecules or biomolecules by azide-alkyne click chemistry.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
514004765953712795
description
-
description
-
description
-
description
≥97.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reaction type: click chemistry
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
form
solid
form
solid
form
liquid
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?