Merck
86929
Sigma-Aldrich
Tetrabutylphosphonium methanesulfonate
≥98.0% (NT)
Synonim(y):
Methanesulfonic acid tetrabutylphosphonium salt
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4P(CH3SO3)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.53
Beilstein:
6030085
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (NT)
Formularz
crystals
mp
59-62 °C
ciąg SMILES
CS([O-])(=O)=O.CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36P.CH4O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
DSQCNXSPLHDLED-UHFFFAOYSA-M
Inne uwagi
Ionic liquid at ambient temperature; more stable than the corresponding ammonium salt[1]; Stationary phase for GC having unique selectivities[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M. Badri et al.
Tetrahedron Letters, 33, 4435-4435 (1992)
R.M. Pomaville et al
Journal of Chromatography A, 438, 1-1 (1988)
Shuverthi De Sarkar et al.
The European physical journal. E, Soft matter, 43(8), 55-55 (2020-08-21)
The physical properties of an aqueous solution of a macromolecule primarily depend on its chemical structure and the mesoscopic aggregates formed by many of such molecules. Ionic liquids (ILs) are the macromolecules that have caught significant research interests for their