Przejdź do
86933
Tetrabutylphosphonium p-toluenesulfonate
≥95% (NT), crystals
Synonim(y):
p-Toluenesulfonic acid tetrabutylphosphonium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
679,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4P(CH3C6H4SO3)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.62
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
679,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetrabutylphosphonium p-toluenesulfonate, ≥95% (NT)
Quality Segment
assay
≥95% (NT)
form
crystals
reaction suitability
core: phosphonium
impurities
≤1.0% water
mp
54-59 °C
anion traces
bromide (Br-): ≤250 mg/kg
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36P.C7H8O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-16H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI key
FBYJOCBDWDVDOJ-UHFFFAOYSA-M
Application
Ionic liquid at ambient temperature
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
35868115253689720
description
≥95% (NT)
description
99%
description
95%
description
purum, anhydrous, ≥96.0% (NT)
assay
≥95% (NT)
assay
99%
assay
95%
assay
≥96.0% (NT)
reaction suitability
core: phosphonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
crystals
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
54-59 °C
mp
70-72 °C (lit.)
mp
-
mp
-
impurities
≤1.0% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)