Przejdź do
50826
Trihexyltetradecylphosphonium decanoate
≥95.0% (NMR)
Synonim(y):
Tetradecyltrihexylphosphonium decanoate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)5]3P[OCO(CH2)8CH3](CH2)13CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
655.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥95.0% (NMR)
Technique(s):
NMR: suitable
680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (NMR)
form
paste
reaction suitability
core: phosphonium
technique(s)
NMR: suitable
functional group
phosphine
SMILES string
CCCCCCCCCC([O-])=O.CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.C10H20O2/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h5-32H2,1-4H3;2-9H2,1H3,(H,11,12)/q+1;/p-1
InChI key
HQIPXXNWLGIFAY-UHFFFAOYSA-M
General description
Trihexyltetradecylphosphonium decanoate is an ionic liquid that is used as a convenient and efficient solvent for a wide range of chemical reactions due to its unique properties such as its high thermal stability and low volatility, which make it useful in a variety of organic synthesis applications.
Application
Trihexyltetradecylphosphonium decanoate can be used as a demulsifying agent due to its unique solubility and surface-active properties. It is also used as a catalyst in Henry nitroaldol reactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.096378.0218096662
assay
≥95.0% (NMR)
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥95%, ≥95.0% (T)
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
paste
form
liquid
form
liquid
form
solid
reaction suitability
core: phosphonium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
core: phosphonium
functional group
phosphine
functional group
-
functional group
-
functional group
phosphine
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)