Merck
8.40068
Bromek tetraoktylofosfoniowy
for synthesis
Synonim(y):
Tetraoctylphosphonium bromide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H68BrP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
563.76
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
245-935-7
NACRES:
NA.22
Assay:
≥95.0%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0%
form
solid
potency
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
core: phosphonium
pH
<3 (50 g/L in H2O)
mp
40-45 °C
transition temp
flash point 121 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC.[Br-]
InChI
1S/C32H68P.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
QVBRLOSUBRKEJW-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
249.8 °F
flash_point_c
121 °C