Przejdź do
15345
Boc-Glu-OH
≥98.0% (T)
Synonim(y):
Boc-L-glutamic acid
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3COCONHCH(COOH)CH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2418563
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
optical activity
[α]20/D −14.5±2°, c = 1% in methanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~110 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(16)11-6(8(14)15)4-5-7(12)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,16)(H,12,13)(H,14,15)/t6-/m0/s1
InChI key
AQTUACKQXJNHFQ-LURJTMIESA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
15418B2522B9003
assay
≥98.0% (T)
assay
≥98.0% (T)
assay
>98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
optical activity
[α]20/D −14.5±2°, c = 1% in methanol
optical activity
[α]20/D −5.5±0.5°, c = 1% in acetic acid
optical activity
-
optical activity
-
mp
~110 °C (dec.)
mp
69-71 °C
mp
-
mp
95-99 °C
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Glu-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)