Merck
805386
Sigma-Aldrich
FK 209 Co(II) TFSI salt
Synonim(y):
Greatcell Solar®, Tris(2-(1H-pyrazol-1-yl)-4-tert-butylpyridine)cobalt(II) di[bis(trifluoromethane)sulfonimide]
Wybierz wielkość
5 G
870,00 zł
870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
870,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H45CoF12N11O8S4
Masa cząsteczkowa:
1223.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Poziom jakości
Formularz
powder
mp
207 °C
ciąg SMILES
O=S([N-]S(=O)(C(F)(F)F)=O)(C(F)(F)F)=O.O=S([N-]S(=O)(C(F)(F)F)=O)(C(F)(F)F)=O.CC(C)(C)C1=CC(N2N=CC=C2)=NC=C1.CC(C)(C)C3=CC=NC(N4C=CC=N4)=C3.CC(C)(C)C5=CC=NC(N6C=CC=N6)=C5.[Co+2]
InChI
1S/3C12H15N3.2C2F6NO4S2.Co/c3*1-12(2,3)10-5-7-13-11(9-10)15-8-4-6-14-15;2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/h3*4-9H,1-3H3;;;/q;;;2*-1;+2
Klucz InChI
CUSFJXUEEGOGPG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Use this cobalt complexes to increase photovoltages of liquid electrolyte cells substantially or to achieve ultrahigh performance with solid state photovoltaic devices.
Informacje prawne
Product of Greatcell Solar®
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sandra M Feldt et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 15(19), 7087-7097 (2013-04-05)
Regeneration and recombination kinetics was investigated for dye-sensitized solar cells (DSCs) using a series of different cobalt polypyridine redox couples, with redox potentials ranging between 0.34 and 1.20 V vs. NHE. Marcus theory was applied to explain the rate of
Teck Ming Koh et al.
ChemSusChem, 7(7), 1909-1914 (2014-05-23)
In this work, we report a new cobalt(III) complex, tris[2-(1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine]cobalt(III) tris[bis(trifluoromethylsulfonyl)imide] (MY11), with deep redox potential (1.27 V vs NHE) as dopant for 2,2',7,7'-tetrakis-(N,N-di-p-methoxyphenylamine)-9,9'-spirobifluorene (spiro-OMeTAD). This dopant possesses, to the best of our knowledge, the deepest redox potential among all
Edoardo Mosconi et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(47), 19438-19453 (2012-11-02)
We report a combined experimental and computational investigation to understand the nature of the interactions between cobalt redox mediators and TiO(2) surfaces sensitized by ruthenium and organic dyes, and their impact on the performance of the corresponding dye-sensitized solar cells
Julian Burschka et al.
Nature, 499(7458), 316-319 (2013-07-12)
Following pioneering work, solution-processable organic-inorganic hybrid perovskites-such as CH3NH3PbX3 (X = Cl, Br, I)-have attracted attention as light-harvesting materials for mesoscopic solar cells. So far, the perovskite pigment has been deposited in a single step onto mesoporous metal oxide films
Produkty
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Dr Perini i profesor Correa-Baena omawiają najnowsze badania i wysiłki zmierzające do uzyskania wyższej wydajności i stabilności materiałów perowskitowych.
Zobacz wszystko