Merck
805203
Sigma-Aldrich
FK 102 Co(III) TFSI salt
Synonim(y):
tris(2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine)cobalt(III) tri[bis(trifluoromethane)sulfonimide
Wybierz wielkość
5 G
367,00 zł
367,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
367,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H21CoN12O12S6F18
Masa cząsteczkowa:
1334.86
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
367,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Poziom jakości
Formularz
powder
mp
194-199 °C
ciąg SMILES
O=S([N-]S(=O)(C(F)(F)F)=O)(C(F)(F)F)=O.O=S([N-]S(=O)(C(F)(F)F)=O)(C(F)(F)F)=O.O=S([N-]S(=O)(C(F)(F)F)=O)(C(F)(F)F)=O.N1(C2=NC=CC=C2)N=CC=C1.C3(N4C=CC=N4)=CC=CC=N3.C5(N6C=CC=N6)=CC=CC=N5.[Co+3]
InChI
1S/3C8H7N3.3C2F6NO4S2.Co/c3*1-2-5-9-8(4-1)11-7-3-6-10-11;3*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/h3*1-7H;;;;/q;;;3*-1;+3
Klucz InChI
ILXRZLQXWLMDFQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
FK 102 Co(III) TFSI salt is a cobalt(III) complex that can be used as a p-type dopant to control the type and density of charge carriers in both organic and inorganic semiconductors. The solubility of TFSI allows an increase in the doping potential for hole-conductors in electrochemical devices.[1]
Zastosowanie
FK 102 Co(III) TFSI salt can be majorly used in the fabrication of dye sensitized solar cells (DSSCs) and perovskite based solar cells (PSCs).[1][2][3]
Use this cobalt complexes to increase photovoltages of liquid electrolyte cells substantially or to achieve ultrahigh performance with solid state photovoltaic devices. FK102 cobalt complexes offer guaranteed performance, high reproducibility, consistent results, and are of highest purity. In comparison to triiodide-based redox electrolytes, cobalt complexes in general increase photovoltages and particularly at lower light levels(e.g. for indoor applications), significantly increase device power output.
Recommended use:
In liquid-based electrolytes: typically 0.15-0.2 M of Co(II) and ca. 0.05 M Co(II)
In solid-state photovoltaic cells: up to 10 weight % added to the hole transport material system.
Informacje prawne
Product of Greatcell Solar Materials Pty Ltd. Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cooperative tin oxide fullerene electron selective layers for high-performance planar perovskite solar cells
Ke W, et al.
Journal of Material Chemistry A, 4(37), 14276-14283 (2016)
Planar heterojunction perovskite solar cell based on CdS electron transport layer
Abulikemu M, et al.
Thin Solid Films, 636(37), 512-518 (2017)
B P MacLeod et al.
Science advances, 6(20), eaaz8867-eaaz8867 (2020-05-20)
Discovering and optimizing commercially viable materials for clean energy applications typically takes more than a decade. Self-driving laboratories that iteratively design, execute, and learn from materials science experiments in a fully autonomous loop present an opportunity to accelerate this research
Co (III) complexes as p-dopants in solid-state dye-sensitized solar cells
Burschka J, et al.
Chemistry of Materials, 25(15), 2986-2990 (2013)
Edoardo Mosconi et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(47), 19438-19453 (2012-11-02)
We report a combined experimental and computational investigation to understand the nature of the interactions between cobalt redox mediators and TiO(2) surfaces sensitized by ruthenium and organic dyes, and their impact on the performance of the corresponding dye-sensitized solar cells
Produkty
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Dr Perini i profesor Correa-Baena omawiają najnowsze badania i wysiłki zmierzające do uzyskania wyższej wydajności i stabilności materiałów perowskitowych.
For several decades, the need for an environmentally sustainable and commercially viable source of energy has driven extensive research aimed at achieving high efficiency power generation systems that can be manufactured at low cost.