Merck
805254
Sigma-Aldrich
FK 102 Co(III) PF6 salt
Synonim(y):
10439, tris(2-(1H-pirazol-1-ylo)pirydyno)kobalt(III) tri[heksafluorofosforan]
Wybierz wielkość
5 G
678,00 zł
678,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
678,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H21CoF18N9P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
929.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
678,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Carbon: 28.5%-30.1%
Nitrogen: 12.5% - 13.2%
Poziom jakości
Próba
>98%
Formularz
powder
ciąg SMILES
N1(C2=NC=CC=C2)N=CC=C1.C3(N4C=CC=N4)=CC=CC=N3.C5(N6C=CC=N6)=CC=CC=N5.C
Klucz InChI
KQAJWGNTMDECEN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Sól FK 102 Co(III) PF6 (FK 102) jest domieszką typu p na bazie kobaltu, która jest stosowana w chemicznym domieszkowaniu przewodników dziurowych na bazie triaryloaminy. Może być stosowany w produkcji ogniw słonecznych uczulanych barwnikiem (DSSC). Jego potencjał redoks wynosi 1,06 V i nie wykazuje absorpcji w obszarze widzialnym.[1][2]
Zastosowanie
Użyj tego kompleksu kobaltu, aby znacznie zwiększyć fotowoltaż ogniw z ciekłym elektrolitem lub osiągnąć ultra wysoką wydajność w półprzewodnikowych urządzeniach fotowoltaicznych.
Kompleksy kobaltu FK102 oferują gwarantowaną wydajność, wysoką powtarzalność, spójne wyniki i najwyższą czystość. W porównaniu do trójjodkowych elektrolitów redoks, kompleksy kobaltu generalnie zwiększają fotowoltaikę, a zwłaszcza przy niższych poziomach oświetlenia (np. w zastosowaniach wewnętrznych), znacznie zwiększają moc wyjściową urządzenia.
Zalecane zastosowanie:
W elektrolitach ciekłych: zazwyczaj 0,15-0,2 M Co(II) i ok. 0,05 M Co(II)
W półprzewodnikowych ogniwach fotowoltaicznych: do 10% wagowych dodanych do systemu materiału transportującego dziury.
Informacje prawne
Produkt 10439
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tris (2-(1 H-pyrazol-1-yl) pyridine) cobalt (III) as p-type dopant for organic semiconductors and its application in highly efficient solid-state dye-sensitized solar cells
Burschka J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(45), 18042-18045 (2011)
Teck Ming Koh et al.
ChemSusChem, 7(7), 1909-1914 (2014-05-23)
In this work, we report a new cobalt(III) complex, tris[2-(1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine]cobalt(III) tris[bis(trifluoromethylsulfonyl)imide] (MY11), with deep redox potential (1.27 V vs NHE) as dopant for 2,2',7,7'-tetrakis-(N,N-di-p-methoxyphenylamine)-9,9'-spirobifluorene (spiro-OMeTAD). This dopant possesses, to the best of our knowledge, the deepest redox potential among all
Edoardo Mosconi et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(47), 19438-19453 (2012-11-02)
We report a combined experimental and computational investigation to understand the nature of the interactions between cobalt redox mediators and TiO(2) surfaces sensitized by ruthenium and organic dyes, and their impact on the performance of the corresponding dye-sensitized solar cells
Julian Burschka et al.
Nature, 499(7458), 316-319 (2013-07-12)
Following pioneering work, solution-processable organic-inorganic hybrid perovskites-such as CH3NH3PbX3 (X = Cl, Br, I)-have attracted attention as light-harvesting materials for mesoscopic solar cells. So far, the perovskite pigment has been deposited in a single step onto mesoporous metal oxide films
Produkty
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Dr Perini i profesor Correa-Baena omawiają najnowsze badania i wysiłki zmierzające do uzyskania wyższej wydajności i stabilności materiałów perowskitowych.
For several decades, the need for an environmentally sustainable and commercially viable source of energy has driven extensive research aimed at achieving high efficiency power generation systems that can be manufactured at low cost.