Przejdź do
776254
Nickel(II) bis(trifluoromethanesulfonimide) hydrate
95%, solid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4F12N2NiO8S4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
618.99 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
Nickel(II) bis(trifluoromethanesulfonimide) hydrate, 95%
assay
95%
form
solid
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
mp
281-286 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ni](N([S](=O)(=O)C(F)(F)F)[S](=O)(=O)C(F)(F)F)N([S](=O)(=O)C(F)(F)F)[S](=O)(=O)C(F)(F)F.O
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Ni.H2O/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;;/h;;;1H2/q2*-1;+2;
InChI key
UXESDHJDHBRMLI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)