Merck
796557
Sigma-Aldrich
Stahl Aerobic Oxidation ABNO solution
0.04M ABNO in Acetonitrile, Solution for Oxidation of Primary and Secondary Alcohols
Wybierz wielkość
25 ML
809,00 zł
809,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
809,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352000
NACRES:
NA.22
809,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Freezing Point: 44.6°F
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
współczynnik refrakcji
n/D 1.357
gęstość
0.796 at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Roztwór Stahl Aerobic Oxidation ABNO zawiera 1-metyloimidazol (NMI), 2,2′-bipirydyl (bpy) i ABNO do utleniania alkoholi pierwszo- i drugorzędowych.
Zastosowanie
Ten wygodny roztwór może być stosowany w połączeniu z triflatem tetrakisacetonitrylu miedzi(I) (685038) do utleniania alkoholi pierwszorzędowych w warunkach tlenowych opracowany przez Stahl Research Group.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
43.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
6.38 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Efficient Aerobic Oxidation of Secondary Alcohols at Ambient Temperature with an ABNO/NOx Catalyst System
Lauber, MB, and Stahl, SS.
ACS Catalysis, 3 (11), 2612?2616-2612?2616 (2013)
Janelle E Steves et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(42), 15742-15745 (2013-10-17)
Cu/TEMPO catalyst systems promote efficient aerobic oxidation of sterically unhindered primary alcohols and electronically activated substrates, but they show reduced reactivity with aliphatic and secondary alcohols. Here, we report a catalyst system, consisting of ((MeO)bpy)Cu(I)(OTf) and ABNO ((MeO)bpy = 4,4'-dimethoxy-2,2'-bipyridine;
Janelle E Steves et al.
The Journal of organic chemistry, 80(21), 11184-11188 (2015-10-13)
Two solutions, one consisting of bpy/TEMPO/NMI and the other bpy/ABNO/NMI (bpy =2,2'-bipyridyl; TEMPO = 2,2,6,6-tetramethylpiperidine N-oxyl, ABNO = 9-azabicyclo[3.3.1]nonane N-oxyl; NMI = N-methylimidazole), in acetonitrile are shown to have good long-term stability (≥1 year) under air at 5 °C. The
Produkty
Alcohol oxidation yields aldehydes and ketones, crucial intermediates in organic synthesis.
Powiązane treści
he Stahl Lab focuses on the development of catalysts and catalytic reactions for selective oxidation of organic molecules, with particular emphasis on aerobic oxidation reactions.