Przejdź do
763489
5-Fluoro-2-iodoaniline
97%
Synonim(y):
5-Fluoro-2-iodobenzenamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
235,00 zł
176,25 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
885,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5FIN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.01
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
176,25 zł
Cena katalogowa235,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
41-45 °C
functional group
fluoro, iodo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1cc(F)ccc1I
InChI
1S/C6H5FIN/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
InChI key
UCPDOOZBROQHME-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
731080746029683302
description
97%
description
97%
description
97%
description
96%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
solid
mp
41-45 °C
mp
-
mp
-
mp
130-135 °C
functional group
fluoro, iodo
functional group
fluoro
functional group
fluoro
functional group
fluoro
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)