Merck
803529
Sigma-Aldrich
BMPH (N-(β-maleimidopropionic acid) hydrazide, trifluoroacetic acid salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9N3O3 · CF3CO2H
Masa cząsteczkowa:
297.19
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥90%
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
297.19
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
warunki przechowywania
desiccated
rozpuszczalność
water: soluble
grupa funkcyjna
hydrazide
maleimide
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[NH3+]NC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O.[O-]C(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C7H9N3O3.C2HF3O2/c8-9-5(11)3-4-10-6(12)1-2-7(10)13;3-2(4,5)1(6)7/h1-2H,3-4,8H2,(H,9,11);(H,6,7)
Klucz InChI
BADCXPKRBUEEMA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
BMPH, EMCH i KMUH to heterobifunkcyjne środki sieciujące zawierające maleimid reagujący z sulfhydrylem i hydrazyd reagujący z karbonylem. Maleimidy reagują z wolnymi sulfhydrylami (-SH), tworząc stabilne wiązania tioeterowe. Grupy hydrazydowe reagują z karbonylami (aldehydami i ketonami), tworząc stabilne wiązania hydrazonowe. Grupy aldehydowe mogą powstawać w wyniku periodycznego utleniania kwasu sialowego i innych cukrowych składników polisacharydów glikoproteinowych. Dlatego te środki sieciujące są przydatne do sprzęgania glikoprotein i peptydów lub białek zawierających sulfhydryl. Alternatywnie, amina ugrupowania hydrazydowego może być poddana reakcji z grupami karboksylowymi przy użyciu środka sieciującego EDC.
Cechy i korzyści
  • Grupy reaktywne: maleimid i hydrazyd
  • Reaktywne w kierunku: grupy sulfhydrylowe i grupy karbonylowe (aldehydowe)
  • Krótki (8.1A), sulfhydrylowo-aldehydowy środek sieciujący z prostym ramieniem dystansowym (nieusuwalny)
  • Grupa maleimidowa reaguje z grupami sulfhydrylowymi, tworząc stabilne wiązania tioeterowe
  • Grupa hydrazydowa sprzęga się z utlenionymi cukrami glikoprotein i węglowodanów
  • Użyć meta-periodanu sodu do utlenienia glikozylacji (np. kwasu sialowego) do reaktywnych grup aldehydowych.
  • Stosować z EDC do sprzęgania pierwszorzędowej aminy grupy hydrazydowej z grupami karboksylowymi
Przestroga
Ten produkt jest wrażliwy na wilgoć. Fiolka jest zapakowana w zamykaną torebkę ze środkiem osuszającym, aby zmniejszyć narażenie na wilgoć. Po przechowywaniu w niskiej temperaturze, przed otwarciem fiolkę należy wyrównać do temperatury pokojowej, aby zmniejszyć kondensację wewnątrz fiolki. Przygotowywać świeże roztwory. Nie zaleca się przechowywania roztworów podstawowych. Po użyciu umieścić fiolkę z powrotem w zamykanej torebce. Zamknąć torebkę i przechowywać produkt w zalecanej temperaturze.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1