Ester MAL-98698-TFP jest heterobifunkcyjnym, liniowym odczynnikiem sieciującym zawierającym grupę maleimidową na jednym końcu ramienia dystansowego o pojedynczej masie cząsteczkowej 9869 i aktywny ester reagujący z aminą na drugim końcu. Grupa maleimidowa łatwo i specyficznie reaguje z wolnymi grupami sulfhydrylowymi w środowisku wodnym przy pH 6,5-7,5. Ester 2,3,5,6-tetrafluorofenylowy (TFP) jest szeroko stosowany w reakcjach z aminami pierwszorzędowymi. Reakcje TFP-amina mogą być przeprowadzane w rozpuszczalniku wodnym lub organicznym. Rozpórka 9869 jest hydrofilowa i nieimmunogenna. Ponieważ jest to produkt o pojedynczej masie cząsteczkowej, zapewnia użytkownikowi precyzyjną kontrolę przestrzenną. Dystans 9869 poprawia również rozpuszczalność w wodzie, zmniejsza immunogenność i zwiększa objętość hydrodynamiczną koniugatu. Zwiększona objętość hydrodynamiczna skutkuje dłuższym okresem półtrwania w surowicy in vivo.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)