Merck
803677
Sigma-Aldrich
EMCH (N-(ε-maleimidocaproic acid) hydrazide, trifluoroacetic acid salt)
Wybierz wielkość
50 MG
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1700,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N3O3 · CF3CO2H
Masa cząsteczkowa:
339.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352125
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥90%
Poziom jakości
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
339.27
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
warunki przechowywania
desiccated
rozpuszczalność
water: soluble
grupa funkcyjna
hydrazide
maleimide
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C=CC1=O)N1CCCCCC(N[NH3+])=O.[O-]C(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C10H15N3O3.C2HF3O2/c11-12-8(14)4-2-1-3-7-13-9(15)5-6-10(13)16;3-2(4,5)1(6)7/h5-6H,1-4,7,11H2,(H,12,14);(H,6,7)
Klucz InChI
DRURMGRBAVYWCL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3,3′-N-[kwas ε-maleimidokapronowy] hydrazyd, sól kwasu trifluorooctowego (EMCH) jest rozpuszczalnym w wodzie, heterobifunkcyjnym, przepuszczalnym dla membran środkiem sieciującym. Zawiera sulfhydrylową reaktywną grupę maleimidową i karbonylową reaktywną grupę hydrazydową na każdym końcu 6-węglowego ramienia dystansowego. Maleimidy reagują z sulfhydrylami przy pH 6,5-7,5, tworząc stabilne wiązania eteru tiolowego, wraz z uwolnieniem grupy opuszczającej maleimid. Białka z resztami cysteiny, które nie biorą udziału w tworzeniu wiązań dwusiarczkowych, są celem dla grup reaktywnych maleimidów. Grupy karbonylowe, choć nie występują naturalnie w białkach, mogą powstawać w wyniku redukcji cukru pierścieniowego, tworząc aldehydy, które reagują z hydrazydami przy pH 5,5-7,5.
Cechy i korzyści
  • Grupy reaktywne: maleimid i hydrazyd
  • Reaktywne w kierunku: grupy sulfhydrylowe i grupy karbonylowe (aldehydowe)
  • Średniej długości (11,8Å), sulfhydrylowo-aldehydowy środek sieciujący z prostym ramieniem dystansowym (nieusuwalny)
  • Grupa maleimidowa reaguje z grupami sulfhydrylowymi, tworząc stabilne wiązania tioeterowe
  • Grupa hydrazydowa sprzęga się z utlenionymi cukrami glikoprotein i węglowodanów
  • Użyć meta-periodanu sodu do utlenienia glikozylacji (np. kwasu sialowego) do reaktywnych grup aldehydowych.
  • Stosować z EDC do sprzęgania pierwszorzędowej aminy grupy hydrazydowej z grupami karboksylowymi
Przestroga
Ten produkt jest wrażliwy na wilgoć. Fiolka jest zapakowana w zamykaną torebkę ze środkiem osuszającym, aby zmniejszyć narażenie na wilgoć. Po przechowywaniu w niskiej temperaturze, przed otwarciem fiolkę należy wyrównać do temperatury pokojowej, aby zmniejszyć kondensację wewnątrz fiolki. Przygotowywać świeże roztwory. Nie zaleca się przechowywania roztworów podstawowych. Po użyciu umieścić fiolkę z powrotem w zamykanej torebce. Zamknąć torebkę i przechowywać produkt w zalecanej temperaturze.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)