Przejdź do
T3125
Tetrahydrofolic acid
≥65% (when packaged), powder
Synonim(y):
5,6,7,8-Tetrahydropteroyl-L-glutamic acid, THF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
418,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
812,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23N7O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
445.43
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-181-1
Beilstein/REAXYS Number:
9238187
MDL number:
Form:
powder
Solubility:
0.1 M phosphate pH 7.0: soluble-5 mg/mL, clear to slightly hazy, light yellow to brownish-yellow
Biological source:
synthetic
Color:
faintly yellow to light brown
418,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
concentration
≥65% (when packaged)
color
faintly yellow to light brown
solubility
0.1 M phosphate pH 7.0: soluble-5 mg/mL, clear to slightly hazy, light yellow to brownish-yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC2=C(NC(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)CN2)C(=O)N1
InChI
1S/C19H23N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,11-12,21,23H,5-8H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H4,20,22,25,26,30)/t11?,12-/m0/s1
InChI key
MSTNYGQPCMXVAQ-KIYNQFGBSA-N
Application
Tetrahydrofolic acid has been used to determine the inhibitory effect of tetrahydrofolate on polymorphonuclear myeloid-derived suppressor cells (PMN-MDSCs). A recent use of tetrahydrofolate (THF) is for studying the activation of riboswitches.
Tetrahydrofolic acid may also be used as a standard to generate calibration curve to quantify the folate types produced by Streptococcus thermophilus in milk cultures using high-performance liquid chromatography (HPLC).[1] It is also suitable for use in the enzymatic assay of formate-tetrahydrofolate ligase from M. extorquens (MeFtfL).[2]
Biochem/physiol Actions
Tetrahydrofolic acid is the parent molecule of the folate derivatives that donate one-carbon units to amino acids, nucleic acids, and lipids. Tetrahydrofolate metabolites participate in the synthesis of purine and pyrimidine and in synthesis and conversion of amino acids
Packaging
Sealed ampule.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M0132D7006SRE0010
solubility
0.1 M phosphate pH 7.0: soluble-5 mg/mL, clear to slightly hazy, light yellow to brownish-yellow
solubility
water: 25 mg/mL
solubility
-
solubility
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100, 400
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
faintly yellow to light brown
color
-
color
light yellow to dark yellow-orange
color
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
wgk
WGK 3
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Self-heat. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
flash_point_f
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Gibt es Angaben darüber, aus was die verbleibenden 35 % des Produktes bestehen?
    1 answer
    1. Unfortunately, this product is not tested to determine the identity of any impurities.