Merck
489883
Sigma-Aldrich
L-Alanine-13C3,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C
Wybierz wielkość
100 MG
5660,00 zł
5660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
5660,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
13CH313CH(15NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
5660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
metody
bio NMR: suitable
mp
314.5 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[13CH3][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
Klucz InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-UVYXLFMMSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)