Przejdź do
803022
5-Methyltetrahydrofolic acid-(glutamic acid-13C5)
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
5-MethyltetrahydroVitamin B9-(glutamic acid-13C5)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 190,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
43 660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C5C15H25N7O6
Masa cząsteczkowa:
464.42
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
powder
10 190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
95% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
white to off-white
application(s)
detection
mass shift
M+5
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[13C]([13C][13C][13C]([13C](O)=O)NC(C1=CC=C(NC[C@@H]2N(C)C(C(N=C(N)N3)=O)=C3NC2)C=C1)=O)=O
InChI
1S/C20H20N7O6/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29/h2-5,12,22H,8-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31)/t12-/m0/s1/i6+1,7+1,13+1,14+1,19+1
InChI key
HMSZVEVPXBVRSZ-XCGRYNQXSA-N
General description
5-Methyltetrahydrofolic acid (5-MTHF) is an active folate metabolite. It plays an important role in the synthesis of methionine from homocysteine by donating methyl group.
5-Methyltetrahydrofolic acid-(glutamic acid-13C5) is an isotope of vitamin B9 wherein all the five glutamate carbons are replaced by 13C6 carbon.
Application
5-Methyltetrahydrofolic acid-(glutamic acid-13C5) can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in citrus juice samples by LC-MS.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
803049803162SRE0010
description
99 atom % 13C, 95% (CP)
description
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
description
≥98 atom %, ≥95% (CP)
description
≥88% (UV-vis), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+6
mass shift
-
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
≥98 atom %,  15N,  13C
isotopic purity
-
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
assay
95% (CP)
assay
≥95% (CP)
assay
≥95% (CP)
assay
≥88% (UV-vis)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100, 400
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)