Kluczowe dokumenty
901799
Sigma-Aldrich
Fluorescent nanodiamond
Nitrogen vacancy ~3 ppm NV centers, 140 nm avg. part. size, amine functionalized, powder
Synonim(y):
Fluorescencyjne nanocząsteczki, Nanodiamenty
Wybierz wielkość
5 MG
1170,00 zł
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1170,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
nanoparticles
powder
skład
Nitrogen vacancy, ~3 ppm NV centers
śr. rozm. cząst.
140 nm
Opis ogólny
Fluorescencyjny nanodiament (wolne od azotu centra NV ~3 ppm, średni rozmiar części 140 nm, funkcjonalizowany aminowo, proszek), biokompatybilny nanomateriał na bazie węgla, ma interesujące właściwości, takie jak doskonała fotostabilność, niska toksyczność i łatwa funkcjonalizacja powierzchni. Może być wykorzystywany do różnych zastosowań biologicznych.[1][2][3]
Zastosowanie
Nanodiamenty (ND) zawierające centra barwne NV wykazują fluorescencję w obszarze czerwonym / bliskiej podczerwieni (NIR). Fluorescencja w NDs pochodzi z wakansów azotowych i, w przeciwieństwie do kropek kwantowych i barwników organicznych, NDs nie fotobleją. Fluorescencyjne ND znajdują zastosowanie w obrazowaniu bez tła, cytometrii przepływowej, obrazowaniu superrozdzielczości itp.[4][5][6][7][8]. Nasze aminowane fluorescencyjne nanodiamenty dobrze nadają się do koniugacji z aktywowanymi biomolekułami.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The long-term stability and biocompatibility of fluorescent nanodiamond as an in vivo contrast agent
Vaijayanthimala V, et al.
Biomaterials, 33(31), 7794-7802 (2012)
Yuen Yung Hui et al.
Optics express, 18(6), 5896-5905 (2010-04-15)
Dynamics of fluorescent diamond nanoparticles in HeLa cells has been studied with two-photon fluorescence correlation spectroscopy (FCS). Fluorescent nanodiamond (FND) is an excellent fluorescent probe for bioimaging application, but they are often trapped in endosomes after cellular uptake. The entrapment
Mass production and dynamic imaging of fluorescent nanodiamonds
Chang YR, et al.
Nature Nanotechnology, 3(5), 284-288 (2008)
Fluorescent nanodiamond as a probe for the intercellular transport of proteins in vivo
Kuo Y, et al.
Biomaterials, 34(33), 8352-8360 (2013)
Functionality is Key: Recent Progress in the Surface Modification of Nanodiamond.
Krueger A and Lang D
Advances in Functional Materials, 22, 890-890 (2012)
Produkty
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.
Fluorescencyjne cząstki nanodiamentowe (FND) - Poznaj właściwości i zastosowania cząstek nanodiamentowych.
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.